Learn More
4-Hidroxi-6-(2-oxoheptilo)-2H-piran-2-uno, TRC
Código de producto. 30407041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407041 10 mg
30398085 25 mg
30403493 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94980810MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327175-05-3
Fórmula molecular C12H16O4
Peso molecular (g/mol) 224.25
Sinónimo 2H-Pyran-2-one, 4-hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-, 4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one
Nombre IUPAC 4-hidroxi-6-(2-oxoheptil)piran-2-una
SMILES CCCCCC(=O)CC1=CC(=CC(=O)O1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-6-(2-oxoheptyl)-2H-pyran-2-one
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H16O4/c1-2-3-4-5-9(13)6-11-7-10(14)8-12(15)16-11/h7-8,14H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.1049