Learn More
4-hidroxi-4'-(trimetilacetoxi)benzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-4'-(trimethylacetoxy)benzophenone |
| CAS | 114031-67-3 |
| Fórmula molecular | C18 H18 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O4/c1-18(2,3)22-17(21)14-6-4-12(5-7-14)16(20)13-8-10-15(19)11-9-13/h4-11,19H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2 |
| Nombre IUPAC | 4-(4-hidroxibenzoil)benzoato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 298.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.1205 |