Learn More
Clorhidrato de 4-hidroxi-4-fenilpiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-4-Phenylpiperidine Hydrochloride |
| CAS | 5004-94-4 |
| Fórmula molecular | C11H16ClNO |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 4-Phenyl-4-hydroxypiperidine, 4-Phenyl-4-piperidinol Hydrochloride, NSC 71658 Hydrochloride, 1,4'-Bipiperidin]-4'-ol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO.ClH/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10;/h1-5,12-13H,6-9H2;1H |
| SMILES | OC1(C2=CC=CC=C2)CCNCC1.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 4-fenilpiperidin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 213.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.09 |