Learn More
4-Hidroxi-4-fenilpiperidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471648 5 g 5 g
15461648 1 g 1 g
15481648 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55418.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 40807-61-2 | C11H15NO | 177.247 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40807-61-2
Fórmula molecular C11H15NO
Peso molecular (g/mol) 177.247
Número MDL MFCD00006000
Clave InChI KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 96387
Nombre IUPAC 4-fenilpiperidin-4-ol
SMILES C1CNCCC1(C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
Punto de fusión 157°C to 161°C
Color Marrón
Cantidad 5 g
Beilstein 141577
Sinónimo 4-hydroxy-4-phenylpiperidine, 4-phenyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 4-phenyl, 4-phenyl-piperidin-4-ol, 4phenyl-4-piperidinol, 4-phenyl-4-piperidol, acmc-1amcr, 4-piperidinol,4-phenyl, 4-phenyl-piperidine-4-ol, 4-hydroxy-4phenylpiperidine
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido