Learn More
4-Hidroxi-4'-nitrostilbeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499946 1 g 1 g
11409956 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20913.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 19221-08-0 | C14H11NO3 | 241.246 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19221-08-0
Fórmula molecular C14H11NO3
Peso molecular (g/mol) 241.246
Número MDL MFCD00017044
Clave InChI OETQWIHJPIESQB-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-4'-nitrostilbene, 4-4-nitrostyryl phenol, 4-e-2-4-nitrophenyl ethenyl phenol, 4-hydroxy-4/'-nitrostilbene, 4-1e-2-4-nitrophenyl vinyl phenol, 4'-nitrostilben-4-ol, cambridge id 5309411, e-4'-nitrostilbene-4-ol, e-4-4-nitrostyryl phenol
PubChem CID 759250
Nombre IUPAC 4-[(E)-2-(4-nitrofenil)etenil]fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Punto de fusión 205°C to 209°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2505854
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.25
Porcentaje de pureza 98%