Learn More
4-Hidroxi-4'-nitrostilbeno, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15216018 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15216018 1 g 1 g
15226018 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15216018 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450890010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 19221-08-0
Fórmula molecular C14H11NO3
Peso molecular (g/mol) 241.25
Clave InChI OETQWIHJPIESQB-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-4'-nitrostilbene, 4-4-nitrostyryl phenol, 4-e-2-4-nitrophenyl ethenyl phenol, 4-hydroxy-4/'-nitrostilbene, 4-1e-2-4-nitrophenyl vinyl phenol, 4'-nitrostilben-4-ol, cambridge id 5309411, e-4'-nitrostilbene-4-ol, e-4-4-nitrostyryl phenol
PubChem CID 759250
Nombre IUPAC 4-[(E)-2-(4-nitrofenil)etenil]fenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC2=CC=C(C=C2)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene
Punto de fusión 209.0°C to 210.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.25
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-4'-nitrostilbene, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.