Learn More
4-Hidroxi-4-metilhepta-1,6-dieno, TRC
Código de producto. 30408728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408728 5 g
30400140 2.5 g
30391963 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9474255G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25201-40-5
Fórmula molecular C8 H14 O
Peso molecular (g/mol) 126.2
Nombre IUPAC 4-metilhepta-1,6-dien-4-ol
SMILES CC(O)(CC=C)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-4-methylhepta-1,6-diene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O/c1-4-6-8(3,9)7-5-2/h4-5,9H,1-2,6-7H2,3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.1045