Learn More
4-hidroxi-4-metil-2-pentanona-d12, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12 |
| CAS | 114253-85-9 |
| Fórmula molecular | C6 D12 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Pentanone-1,1,1,3,3,5,5,5-d8, 4-(hydroxy-d)-4-(methyl-d3)- (6CI, 9CI), 4-(Hydroxy-d)-4-(methyl-d3)-2-pentanone-1,1,1,3,3,5,5,5-d8, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-d12, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone-D12, Perdeutero-4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, Acetonyldimethylcarbinol-d12, Diacetone alcohol-d12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,8D |
| SMILES | [2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,5,5,5-octadeuterio-4-deuteriooxi-4-(trideuteriometil)pentan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 128.232 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.159 |