Learn More
4-Hidroxi-4-metil-2-pentanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225450 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10225450 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10626892 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10132490 1 L Frasco de vidrio 1 litro
11944861 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10225450 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121480025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.80€
    71.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 8.15€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-42-2
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00004471
Clave InChI SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
Nombre IUPAC 4-hidroxi-4-metilpentano-2-ona
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Punto de fusión -42.8°C
Color Incolora
Densidad 0.9385g/mL
Punto de ebullición 166.0°C
Temperatura de inflamación 58°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C(OH)CH2COCH3
Índice de refracción 1.4223 to 1.4243
Cantidad 2.5 L
Índice Merck 15,2967
Gravedad específica 0.9385
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Viscosidad 3.22 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.