Learn More
4-hidroxi-4-metil-2-pentanona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11477707 2500 mL 2500 ml
11334719 100 mL 100 ml
11467707 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16248.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.35€
    54.65€ / 2500 ml
    Ahorro 11.70€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, is used as a solvent. It is also used as an intermediate of chemical products and is used as solvent for some industrial paint to adjust thesolubility of paint resins and regulate the evaporation rate. It is mainly used in paints and coatings (coil coatings, wood varnishes, architectural coatings…). It is a good solvent for organic peroxides.It can also be used for the treatment of textiles and leather, in chemical synthesis or as a cleaning solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-hidroxi-4-metil-2-pentanona se utiliza como disolvente. También se utiliza como intermediario de productos químicos y se utiliza como disolvente para algunas pinturas industriales para ajustar la solubilidad de las resinas de la pintura y regular la tasa de evaporación. Se utiliza principalmente en pinturas y revestimientos (revestimientos de carrete, barnices de madera, revestimientos arquitectónicos…). Es un buen disolvente para peróxidos orgánicos. También puede usarse para el tratamiento de textiles y cuero, en la síntesis química o como disolvente de limpieza.
Solubilidad
es soluble en agua.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-42-2
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00004471
Clave InChI SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
Nombre IUPAC 4-hidroxi-4-metilpentano-2-ona
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Punto de fusión -47°C
Densidad 0.935
Punto de ebullición 168°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.423
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1148
Beilstein 1740440
Índice Merck 14,2964
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Porcentaje de pureza ≥98%