Learn More
4'-Hidroxi-4-bifenilcarbonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10469091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10469091 5 g Glass bottle 5 g
10245961 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10469091 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 338340050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 19812-93-2
Número MDL MFCD00059625
Clave InChI ZRMIETZFPZGBEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyano-4'-hydroxybiphenyl, 4'-hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4-4-hydroxyphenyl benzonitrile, 4'-hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-cyano-4-hydroxybiphenyl, 4'-hydroxy-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-cyano-4-biphenylol, 4-cyano-4'-hydroxy-biphenyl, 4'-hydroxy-4-cyanobiphenyl, 4-hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
PubChem CID 140610
Nombre IUPAC 4-(4-hidroxifenil)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CC=C(C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4';-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 192°C to 199°C
Color Amarillo a beige
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C13H9NO
Fórmula lineal NC(C6H4)2OH
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 195.221
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza ≥94%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.