Learn More
4-Hidroxi-3-(trifluorometilo)benzonitrilo, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424247 1 g 1 g
15434247 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31639.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124811-71-8 | C8H4F3NO | 187.121 g/mol
As intermediate in organic syntheses. A novel electrolyte additive for lithium nickel manganese oxide cathode of high voltage lithium ion battery. It is oxidized preferably to carbonate solvents forming a low-impedance protective film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermedio en síntesis orgánica. También se trata de un nuevo aditivo electrolítico para el cátodo de óxido de manganeso de níquel y litio de las baterías de iones de litio de alta tensión. Es preferible oxidarlo con solventes carbonatados, que forman una película protectora de baja impedancia.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124811-71-8
Fórmula molecular C8H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 187.121
Número MDL MFCD06797882
Clave InChI QXIFYONUKBXFTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzonitrile, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzonitrile, pubchem4808, acmc-1c4p4, ksc514a8j, 5-cyano-2-hydroxybenzotrifluoride, benzonitrile,4-hydroxy-3-trifluoromethyl, benzonitrile, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 2783159
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-(trifluorometilo)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Punto de fusión 171°C to 175°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.12
Porcentaje de pureza ≥98%