Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-(trifluorometil)benzoico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11302069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302069 1 g 1 g
15467545 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302069 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26097.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220239-68-9
Fórmula molecular C8H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 206.12
Número MDL MFCD01091008
Clave InChI DPVRVZQEDJVWLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1cdpd, ksc495o6p, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2775112
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-3-(trifluorometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 144°C to 147°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza 98%