Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-(trifluorometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 13488638 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
13488638 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
13478638 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13488638 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449122500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 220239-68-9
Fórmula molecular C8H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 206.12
Número MDL MFCD01091008
Clave InChI DPVRVZQEDJVWLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-1cdpd, ksc495o6p, 4-hydroxy-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyl benzoic acid
PubChem CID 2775112
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-3-(trifluorometil)benzoico
SMILES OC(=O)C1=CC(=C(O)C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto de fusión 144.0°C to 147.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H3CO2H(OH)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2