Learn More
4'-Hidroxi-3'-(trifluorometilo)acetofenona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444307 1 g 1 g
15497865 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15444307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31691.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 149105-11-3 | Molecular Formula: C9H7F3O2 | Molecular Weight: 204.148 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149105-11-3
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.148
Número MDL MFCD01091005
Clave InChI HKRUXZJKSFFSGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4'-hydroxy-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 1-4-hydroxy-3-trifluoromethylphenyl ethanone, ethanone,1-4-hydroxy-3-trifluoromethyl phenyl, acmc-1bxyq, intermediates-zcf02143, 5-acetyl-2-hydroxybenzotrifluoride
PubChem CID 2775109
Nombre IUPAC 1-[4-hidroxi-3-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Punto de fusión 174°C to 177°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 95%