Learn More
4-hidroxi-3-quinolinmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-quinolinemethanol |
| CAS | 82121-18-4 |
| Fórmula molecular | C10H9NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)quinoline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO2/c12-6-7-5-11-9-4-2-1-3-8(9)10(7)13/h1-5,12H,6H2,(H,11,13) |
| SMILES | OCC1=C(O)C2=CC=CC=C2N=C1 |
| Nombre IUPAC | 3-(hidroximetil)quinolin-4-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 175.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.06 |