Learn More
Éter bencílico de 4-hidroxi-3-quinolinmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-quinolinemethanol Benzyl Ether |
| CAS | 1796933-92-0 |
| Fórmula molecular | C17H15NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)quinoline Benzyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15NO2/c19-11-14-10-18-16-9-5-4-8-15(16)17(14)20-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-10,19H,11-12H2 |
| SMILES | OCC1=C(OCC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3N=C1 |
| Nombre IUPAC | (4-(benciloxi)quinolin-3-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 265.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 265.11 |