Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-(p-diazofenilfosforilcolina) fenilacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-(p-diazophenylphosphorylcholine) Phenylacetic Ac |
| CAS | 359435-74-8 |
| Fórmula molecular | C19 H24 N3 O7 P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ethanaminium, 2-[[[4-[2-[5-(carboxymethyl)-2-hydroxyphenyl]diazenyl]phenoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Ethanaminium, 2-[[[4-[[5-(carboxymethyl)-2-hydroxyphenyl]azo]phenoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt (9CI), 4-Hydroxy-3-(p-diazophenylphosphorylcholine)phenylacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N3O7P/c1-22(2,3)10-11-28-30(26,27)29-16-7-5-15(6-8-16)20-21-17-12-14(13-19(24)25)4-9-18(17)23/h4-9,12H,10-11,13H2,1-3H3,(H2-,20,23,24,25,26,27) |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(cc1)N=Nc2cc(CC(=O)O)ccc2O |
| Nombre IUPAC | Fosfato de [4-[(E)-[5-(carboximetil)-2-hidroxifenil]diazenil]fenil] 2-(trimetilazanioil)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 437.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.1352 |