Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-(p-diazofenilfosforilcolina) fenilacético, TRC
Código de producto. 30397474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30397474 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30397474 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9410005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-(p-diazophenylphosphorylcholine) Phenylacetic Ac
CAS 359435-74-8
Fórmula molecular C19 H24 N3 O7 P
Cantidad 5 mg
Sinónimo Ethanaminium, 2-[[[4-[2-[5-(carboxymethyl)-2-hydroxyphenyl]diazenyl]phenoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, Ethanaminium, 2-[[[4-[[5-(carboxymethyl)-2-hydroxyphenyl]azo]phenoxy]hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt (9CI), 4-Hydroxy-3-(p-diazophenylphosphorylcholine)phenylacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N3O7P/c1-22(2,3)10-11-28-30(26,27)29-16-7-5-15(6-8-16)20-21-17-12-14(13-19(24)25)4-9-18(17)23/h4-9,12H,10-11,13H2,1-3H3,(H2-,20,23,24,25,26,27)
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(cc1)N=Nc2cc(CC(=O)O)ccc2O
Nombre IUPAC Fosfato de [4-[(E)-[5-(carboximetil)-2-hidroxifenil]diazenil]fenil] 2-(trimetilazanioil)etilo
Peso molecular (g/mol) 437.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.1352