Learn More
4-Hidroxi-3-oxo-2,5-difenil-2,3-dihidrotiofeno 1,1-dióxido, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11451167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11451167 5 g 5 g
11461167 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24153.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54714-10-2
Fórmula molecular C16H12O4S
Peso molecular (g/mol) 300.328
Número MDL MFCD00075268
Clave InChI UIVWXNPUCAHAJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-2,5-diphenylthiophen-3 2h-one 1,1-dioxide, 2,5-diphenyl-4-hydroxy-3-oxo-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-3 2h-thiophenone 1,1-dioxide, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-2-hydrothiophene-1,1,3-trione, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-2h-1??-thiophene-1,1,3-trione, hotdo, acmc-1apg9, 2,5-diphenyl-4-hydroxy-3-thiophenone 1,1-dioxide, 4-hydroxy-1,1-dioxo-2,5-diphenyl-thiophen-3-one, 4-hydroxy-2,5-diphenyl-3-thiophenone 1,1-dioxide
PubChem CID 388546
Nombre IUPAC 4-hidroxi-1,1-dioxo-2,5-difeniltiofén-3-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(=O)C(=C(S2(=O)=O)C3=CC=CC=C3)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-oxo-2,5-diphenyl-2,3-dihydrothiophene 1,1-dioxide
Punto de fusión 238°C to 241°C
Cantidad 5 g
Beilstein 544870
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.34
Porcentaje de pureza 98%