Learn More
4-Hidroxi-3-nitropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470027 5 g 5 g
11480027 25 g 25 g
11490027 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20963.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5435-54-1 | C5H4N2O3 | 140.098 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5435-54-1
Fórmula molecular C5H4N2O3
Peso molecular (g/mol) 140.098
Número MDL MFCD00128874
Clave InChI YUWOLBZMQDGRFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-nitropyridine, 3-nitropyridin-4-ol, 3-nitro-4-pyridinol, 3-nitro-4-hydroxypyridine, 3-nitropyridin-4 1h-one, 3-nitro-4-pyridone, 4-pyridinol, 3-nitro, 4 1h-pyridinone, 3-nitro, 3-nitro-1,4-dihydropyridin-4-one, 4-hydroxy-3-nitropytidine
PubChem CID 228506
Nombre IUPAC 3-nitro-1H-piridin-4-ona
SMILES C1=CNC=C(C1=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-nitropyridine
Punto de fusión ∼280°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 1072928
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.1
Porcentaje de pureza 95%