Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-nitrofenilarsónico, TRC
Código de producto. 30398799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30398799 25 g
30391878 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94868025G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-19-7
Fórmula molecular C6 H6 As N O6
Peso molecular (g/mol) 263.04
Sinónimo Arsonic acid, As-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)- (ACI), Arsonic acid, (4-hydroxy-3-nitrophenyl)- (9CI), As-(4-Hydroxy-3-nitrophenyl)arsonic acid (ACI), Benzenearsonic acid, 4-hydroxy-3-nitro- (6CI, 7CI, 8CI), 2-Nitro-1-hydroxybenzene-4-arsonic acid, 3-Nitro, 3-Nitro-10, 3-Nitro-20, 3-Nitro-4-hydroxybenzenearsonic acid, 3-Nitro-4-hydroxyphenylarsonic acid, 3-Nitro-50, 3-Nitro-80, 4-Hydroxy-3-nitrobenzenearsonic acid, 4-Hydroxy-3-nitrophenylarsonic acid, Aklomix-3, MeSH ID: D012406, NSC 2101, p-Hydroxy-m-nitrophenylarsonic acid, Ren-O-sal, Ristat, Roxarsone
Nombre IUPAC (4-hidroxi-3-nitrofenil) ácido arsónico
SMILES Oc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[As](=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Roxarsone
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6AsNO6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13)14/h1-3,9H,(H2,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.9411