Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-nitrofenilacético, TRC
Código de producto. 30404760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404760 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30404760 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH948685250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic Acid
CAS 10463-20-4
Fórmula molecular C8H7NO5
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-Hydroxy-3-nitrobenzeneacetic Acid, 4-Hydroxy-5-nitrophenylacetic Acid, Antibiotic T 0007B1, Antibiotic T 000B1, m-Nitro-p-hydroxyphenylacetic Acid, NHPA
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO5/c10-7-2-1-5(4-8(11)12)3-6(7)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
SMILES OC(=O)Cc1ccc(O)c(c1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-hidroxi-3-nitrofenil)acético
Peso molecular (g/mol) 197.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.0324