Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-nitrofenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481518 5 g 5 g
11471518 1 g 1 g
11491518 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481518 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13858.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10463-20-4 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10463-20-4
Fórmula molecular C8H7NO5
Peso molecular (g/mol) 197.146
Número MDL MFCD00007122
Clave InChI QBHBHOSRLDPIHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-nitrophenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-nitrophenyl acetic acid, 3-nitro-4-hydroxyphenylacetic acid, 3-nitro-4-hydroxy phenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-nitro, no2hpa, hydroxynitrophenylaceticacid, acmc-2098cj, epitope id:158629
PubChem CID 447364
ChEBI CHEBI:546274
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-nitrophenylacetic acid
Punto de fusión 146°C to 148°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2696044
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.15
Porcentaje de pureza 99%