Learn More
4-Hidroxi-3-nitrobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15491908 1 g 1 g
15401918 5 g 5 g
15411918 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55597.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3272-08-0 | C7H3N2O3 | 163.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3272-08-0
Fórmula molecular C7H3N2O3
Peso molecular (g/mol) 163.11
Número MDL MFCD00070775
Clave InChI INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 2-nitro-4-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem19690, acmc-1cq5c, ksc494q7b
PubChem CID 76758
Nombre IUPAC 4-ciano-2-nitrobencen-1-olato
SMILES [O-]C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Punto de fusión 146°C to 148°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2048724
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.12
Porcentaje de pureza 98%