Learn More
4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10404702 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10404702 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10404702 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344040100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Nombre de nota 97%
CAS 3272-08-0
Fórmula molecular C7H3N2O3
Fórmula lineal NO2C6H3(OH)CN
Número MDL MFCD00070775
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-hydroxy-3-nitrobenzonitrile, 2-nitro-4-cyanophenol, benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzonitrile, 4-cyano-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzonitrile, 4-hydroxy-3-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem19690, acmc-1cq5c, ksc494q7b
Clave InChI INBLGVOPOSGVTA-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C1=CC=C(C=C1[N+]([O-])=O)C#N
Nombre IUPAC 4-ciano-2-nitrobencen-1-olato
Peso molecular (g/mol) 163.11
PubChem CID 76758
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.12
Mostrar más Mostrar menos
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.