Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico, TRC
Código de producto. 30390910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30390910 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30390910 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH950843500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
CAS 616-82-0
Fórmula molecular C7H5NO5
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES O=C(O)C1=CC([N+]([O-])=O)=C(O)C=C1
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 183.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.0168