Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473204 100 g 100 g
11463204 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473204 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10562.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 616-82-0 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Standard in chymotrypsin assays
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-82-0
Fórmula molecular C7H5NO5
Peso molecular (g/mol) 183.12
Número MDL MFCD00007119
Clave InChI QRYSWXFQLFLJTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydrobenzoic acid, 4-hydroxy-3-nitro-benzoic acid, nhb, pubchem18981, acmc-1auqv, 3,4-nitrohydroxybenzoic acid, ksc489q0p
PubChem CID 12033
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxi-3-nitrobenzoico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O)C(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Punto de fusión 182°C to 184°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2213134
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 98%