Learn More
4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439106 25 g 25 g
11429106 5 g 5 g
11449106 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439106 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17972.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3011-34-5 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3011-34-5
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00007117
Clave InChI YTHJCZRFJGXPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzaldehyde, 4-formyl-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzaldehyde, pubchem8135, acmc-1cjnu, d03vzf, 4-hydroxy-3-nitrobenzaldeyde, ksc223k5f
PubChem CID 18169
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Punto de fusión 140°C to 144°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2047884
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 98%