Learn More
4-Hidroxi-3-nitrobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10104180 5 g Frasco de vidrio 5 g
10114180 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10104180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162890050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3011-34-5 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3011-34-5
Fórmula molecular C7H5NO4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Número MDL MFCD00007117
Clave InChI YTHJCZRFJGXPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-4-hydroxybenzaldehyde, 4-formyl-2-nitrophenol, 4-hydroxy-3-nitro-benzaldehyde, pubchem8135, acmc-1cjnu, d03vzf, 4-hydroxy-3-nitrobenzaldeyde, ksc223k5f
PubChem CID 18169
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)[N+](=O)[O-])O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 139°C to 144°C
Color Marrón a marrón amarillento
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(NO2)CHO
Cantidad 5 g
Beilstein 08, 83
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo