Learn More
4‘-Hidroxi-3'-nitroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483877 25 g 25 g
11463877 1 g 1 g
11473877 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11483877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18317.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6322-56-1 | C8H7NO4 | 181.147 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6322-56-1
Fórmula molecular C8H7NO4
Peso molecular (g/mol) 181.147
Número MDL MFCD00017002
Clave InChI MMNKVWGVSHRIJL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 4-hydroxy-3-nitroacetophenone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 4-acetyl-2-nitro-phenol, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl-1-ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl ethan-1-one, 2-nitro-4-acetylphenol, 4-acetyl-2-nitrophenol, 1-4-hydroxy-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-hydroxy-3-nitrophenyl
PubChem CID 138723
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy-3'-nitroacetophenone
Punto de fusión 131°C to 133°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1959078
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.15
Porcentaje de pureza 98%