Learn More
Alcohol 4-hidroxi-3-metoxibencílico, TRC
Código de producto. 30393315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30393315 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30393315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH81751010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanillyl alcohol
CAS 498-00-0
Fórmula molecular C8 H10 O3
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Hydroxy-3-methoxy-benzenemethanol, 3-Methoxyl-4-hydroxybenzyl alcohol, 3-Methoxy-4-hydroxybenzenemethanol, Vanillic alcohol, p-(Hydroxymethyl)guaiacol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,9-10H,5H2,1H3
SMILES COc1cc(CO)ccc1O
Nombre IUPAC 4-(hidroximetil)-2-metoxi-fenol
Peso molecular (g/mol) 154.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.063