Learn More
Hidrato de ácido 4-hidroxi-3-metilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11322989
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11322989 1 g 1 g
11332989 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11322989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27792.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 499-76-3
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00270105
Clave InChI LTFHNKUKQYVHDX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-m-toluic acid, 3-methyl-4-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxy-3-methyl-benzoic acid, 4,3-cresotic acid, 4-hydroxy-3-methylbenzoate, benzoic acid, 4-hydroxy-3-methyl, 4-hydroxy-m-toluate, pubchem20044, acmc-209kj4, 3-methyl-4-hydroxybenzoate
PubChem CID 68138
ChEBI CHEBI:85239
Nombre IUPAC ácido 4-hidroxi-3-metilbenzoico
SMILES CC1=CC(=CC=C1O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methylbenzoic acid hydrate
Punto de fusión 173°C to 177°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%