Learn More
4-hidroxi-3-metilbenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde |
| CAS | 15174-69-3 |
| Fórmula molecular | C8H8O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4,3-Cresotaldehyde, 3-Methyl-4-hydroxybenzaldehyde, 3-Methyl-p-hydroxybenzaldehyde, 4-Formyl-2-methylphenol, 4-Hydroxy-m-tolylaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(C=O)ccc1O |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-metilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 136.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0524 |