Learn More
4-Hidroxi-3-metilbenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10284774 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10284774 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10284774 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 427550010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
CAS 15174-69-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118°C to 120°C
Color De marrón a claro blanquecino
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8O2
Fórmula lineal CH3C6H3(OH)CHO
Número MDL MFCD00012360
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-methyl, unii-p8cux6265j, 3-methyl-4-hydroxybenzaldehyde, pubchem8134, acmc-1buur, 6-hydroxy-m-tolualdehyde, intermediates-zcf02161, ksc494o2r, 3-methyl-p-hydroxybenzaldehyde
Clave InChI BAKYASSDAXQKKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C=O)=CC=C1O
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 136.15
PubChem CID 139901
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.