Learn More
4'-Hidroxi-3'-metilacetofenona, TRC
Código de producto. 30389017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30389017 1 g
1 options
Código de producto. 30389017 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9468701G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
CAS 876-02-8
Fórmula molecular C9H10O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(3-Methyl-4-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Hydroxy-3-methylphenyl)ethanone, 2- Methyl-4-acetylphenol, 3'-Methyl-4'-hydroxyacetophenone, 4-Acetyl-2-methylphenol, 4-Hydroxyl-3-methyl acetophenone, 4'-Hydroxy-3'- methylacetophenone, NSC 63365
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-6-5-8(7(2)10)3-4-9(6)11/h3-5,11H,1-2H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(C)c1
Nombre IUPAC 1-(4-Hidroxi-3-metilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681