Learn More
4'-Hidroxi-3'-metilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone |
| Punto de fusión | 107°C to 109°C |
| Punto de ebullición | 175°C (1 mmHg) |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2041839 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-hidroxi-3-metilfenil)etan-1-ona |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |