Learn More
4-Hidroxi-3-metil-benzofenona, TRC
Código de producto. 30406242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406242 500 mg
30403819 1 g
30393393 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406242 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH950323500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5326-42-1
Fórmula molecular C14H12O2
Peso molecular (g/mol) 212.25
Sinónimo (4-Hydroxy-3-methylphenyl)phenylmethanone, 3-Methyl-4-hydroxybenzophenone, 4-Hydroxy-3-methylbenzophenone, NSC 297
Nombre IUPAC (4-hidroxi-3-metilfenilo)-fenilmetanona
SMILES Cc1cc(ccc1O)C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methyl-benzophenone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O2/c1-10-9-12(7-8-13(10)15)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,15H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.0837