Learn More
4-Hidroxi-3-metil-2-butanona, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
11412060 1 g 1 g
15493817 250 mg 250 miligramos
11422060 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 11412060
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H28483.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3393-64-4 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
Protonated diacetone alcohol and protonated 4- hydroxy-3-methyl-2-butanone undergo vinylation and colli- sion-induced dehydration as the only primary reactions, the product of the former reaction consisting of up to 40% of the total product ion distribution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol de diacetona protonado y la 4-hidroxi-3-metil-2-butanona protonada se someten a la «vinilación» y a la deshidratación inducida por colisión como las únicas reacciones primarias; el producto de la reacción anterior consiste en hasta un 40 % de la distribución total de iones del producto.
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3393-64-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.133
Número MDL MFCD00004739
Clave InChI VVSRECWZBBJOTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-methyl-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy-3-methyl, 3-hydroxymethyl-2-butanone, 2-butanone, 4-hydroxy-3-methyl-, +, acmc-1cngd, 3-methyl-4-hydroxy-2-butanone, vvsrecwzbbjotg-uhfffaoysa, 2-butanone,4-hydroxy-3-methyl, 4-hydroxy-3-methyl-2-butanone, technical grade
PubChem CID 18829
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metilbutan-2-ona
SMILES CC(CO)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methyl-2-butanone
Índice de refracción 1.4325
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico