Learn More
(±)-4-Hidroxi-3-metoximandélico-alfa-d1 Ácido, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxy-3-methoxymandelic-alpha-D1 Acid |
| CAS | 53587-34-1 |
| Fórmula molecular | C9 D H9 O5 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic-d acid, α,4-dihydroxy-3-methoxy- (9 CI), Vanillylmandelic-2H2 acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic-α-d1 Acid, α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic-d acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic-d acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid-d1, Vanillylmandelic acid-d1, VMA-D1, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic-α-D1 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11 H,1H3,(H,12,13)/i8D |
| SMILES | [2 H]C(O)(C(=O)O)c1ccc(O)c(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-deuterio-2-hidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 199.1789 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0591 g/mol |
| Mostrar más |