Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-metoximandélico, TRC
Código de producto. 30003434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003434 250 mg 250 miligramos
17904055 100 mg 100 miligramos
17903865 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946330250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-10-7
Fórmula molecular C9 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 198.17
Sinónimo 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid, Vanillylmandelic acid, Benzeneacetic acid, α,4-dihydroxy-3-methoxy- (9CI, ACI), Mandelic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (8CI), α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid (ACI), (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)glycolic acid, (±)-3-Methoxy-4-hydroxymandelic acid, (±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, (±)-Vanilmandelic acid, 2-(4'-Hydroxy-3'-methoxyphenyl)-2-hydroxyethanoic acid, 2-Hydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylhydroxyacetic acid, 4-Hydroxy-3-methoxy-DL-mandelic acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, 4'-Hydroxy-3'-methoxymandelic acid, DL-3-Methoxy-4-hydroxymandelic acid, DL-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, DL-Vanillomandelic acid, DL-Vanillylmandelic acid, dl-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid (dl-vanillylmandelic acid), dl-Vanillomandelic acid, HMMA, MeSH ID: D014642, Vanillinmandelic acid, Vanillomandelic acid, Vanillyl-dl-mandelic acid, Vanilmandelic acid, VMA
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
SMILES COc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0528