Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-metoximandélico, Mikromol™
Código de producto. 17973626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17973626 100 mg 100 miligramos
17931356 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17973626 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0262.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-hidroxi-3-metoximandélico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
CAS 55-10-7
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H10 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Vanillylmandelic acid, VMA
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 198.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198,0528 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.