Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-metoximandélico, Mikromol™
Código de producto. 17931356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931356 25 mg 25 miligramos
17973626 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931356 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0262.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-hidroxi-3-metoximandélico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
CAS 55-10-7
Nombres de analitos o componentes 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Vanillylmandelic acid, VMA
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)
SMILES COc1cc(ccc1O)C(O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
Peso molecular (g/mol) 198.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0528 g/mol