Learn More
Ácido 4-hidroxi-3-metoximandélico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10458900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10458900 1 g Frasco de vidrio 1 g
10215500 5 g Frasco de vidrio 5 g
10381464 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10458900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164900010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55-10-7 | C9H9O5 | 197.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-10-7
Fórmula molecular C9H9O5
Peso molecular (g/mol) 197.17
Número MDL MFCD00004235
Clave InChI CGQCWMIAEPEHNQ-QMMMGPOBSA-M
Sinónimo vanillylmandelic acid, vanilmandelic acid, dl-4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, 2-hydroxy-2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, 4-hydroxy-3-methoxymandelic acid, vanillomandelic acid, +/--vanillylmandelic acid, vma, alpha,4-dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,4-dihydroxy-3-methoxy
PubChem CID 1245
ChEBI CHEBI:20106
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)[C@H](O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 131.0°C to 134.0°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)CH(OH)CO2H
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,10121
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in acetone,moderatly soluble in ether and acetonitrile,sparingly soluble in benzene
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)acético
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.