Learn More
4-Hidroxi-3-Metoximandélico Ácido-13C6, TRC
Código de producto. 30401654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30401654 0.5 mg 0.50 miligramo
30395916 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9463330.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189690-96-7
Fórmula molecular C313C6H10O5
Peso molecular (g/mol) 204.13
Sinónimo α,4-Dihydroxy-3-methoxybenzeneacetic Acid-13C6, (+/-)-Vanilmandelic Acid-13C6, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)glycolic Acid-13C6, 3-Methoxy-4-hydroxyphenyl- hydroxyacetic Acid-13C6, HMMA-13C6, VMA-13C6, Vanilinmandelic Acid-13C6, dl-Vanillomandelic Acid-13C6
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-(4-hidroxi-3-metoxi(1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)ácido acético
SMILES O[13C]1=[13C](OC)[13CH]=[13C](C(O)C(O)=O)[13CH]=[13CH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxymandelic Acid-13C6
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.073