Learn More
4-Hidroxi-3-metoxibenzilamina, TRC
Código de producto. 30400078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30400078 250 mg 250 miligramos
30397319 1 g -
30399115 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH250775250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1196-92-5
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.18
Sinónimo 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol, (3-Methoxy-4-hydroxyphenyl)methylamine, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanamine, 3-Methoxy-4-hydroxybenzylamine, 4-Aminomethyl-2-methoxy-phenol, 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine, Capsivirol-T, Vanillylamine, [(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]amine
Nombre IUPAC 4-(aminometil)-2-metoxifenol
SMILES COc1cc(CN)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5,9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.079