Learn More
Clorhidrato de 4-hidroxi-3-metoxibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439077 25 g 25 g
11419077 1 g 1 g
11429077 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11439077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20637.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7149-10-2 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10-2-7149
Número MDL MFCD00012864
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Punto de fusión ∼220°C (decomposition)
Fórmula molecular C8H11ClNO2
Cantidad 25 g
Beilstein 3915418
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
Clave InChI LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
Nombre IUPAC 4-(aminometil)-2-metoxifenol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 188.63
PubChem CID 165576
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.64
Porcentaje de pureza 98%