Learn More
Clorhidrato de 4-hidroxi-3-metoxibencilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10464745 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10464745 5 g Frasco de vidrio 5 g
10150122 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10464745 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121370050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7149-10-2 | C8H11NO2·HCl | 189.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10-2-7149
Fórmula molecular C8H11NO2·HCl
Peso molecular (g/mol) 189.64
Número MDL MFCD00012864
Clave InChI LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
PubChem CID 165576
Nombre IUPAC 4-(aminometil)-2-metoxifenol; clorhidrato
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 219°C to 221°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)CH2NH2·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 13, I, 321
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.