Learn More
Alfa Aesar™ 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 98+%
Código de producto. 11462148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11462148 50g 50 g
1 options
Código de producto. 11462148 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A15160.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Applications
Used as a flavoring agent. Other possible uses, vanilla, coconut, cream and other dairy nuances, coumarin.
Solubility
Soluble in 95% ethanol (5 %), water, and oils.
Notes
Store in cool, dry place in tightly closed container. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
CAS 498-00-0
Fórmula molecular C8H10O3
Número MDL MFCD00004659
Cantidad 50g
Beilstein 1910044
Sinónimo vanillyl alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-2-methoxyphenol, vanillin alcohol, vanillic alcohol, 4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol, benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy, vanillol, 4-hydroxy-3-methoxybenzylalcohol, 4-hydroxy-3-methoxyphenylmethanol
Clave InChI ZENOXNGFMSCLLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(CO)=CC=C1O
Nombre IUPAC 4-(hydroxymethyl)-2-methoxyphenol
Peso molecular (g/mol) 154.17
PubChem CID 62348
ChEBI CHEBI:18353
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza ≥98%