Learn More
4-Hidroxi-3-metoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499196 25 g 25 g
11489196 5 g 5 g
11409206 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18056.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4421-08-3 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4421-08-3
Número MDL MFCD00001820
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Punto de fusión 85°C to 89°C
Fórmula molecular C8H7NO2
Cantidad 25 g
Número UN UN3439
Sinónimo vanillonitrile, m-anisonitrile, 4-hydroxy, 4-hydroxy-3-methoxy-benzonitrile, 3-methoxy-4-hydroxybenzonitrile, 4-hydroxy-3-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem13112, 2-methoxy-4-cyanophenol, 4-cyano-2-methoxyphenol, 5-cyano-2-hydroxyanisole, 2-methoxy-4-cyano-phenol
Clave InChI QJRWLNLUIAJTAD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C#N)O
Nombre IUPAC 4-hidroxi-3-metoxibenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 149.15
PubChem CID 78135
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 98%